Learn More
Forchlorfenuron, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492286
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492286 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16492286 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1841
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Forchlorfenuron is plant growth regulator and cytokinin; can be used to increase fruit size of fruits, such as kiwi fruit and grapes.
Forchlorfenuron is plant growth regulator and cytokinin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Forchlorfenuron
CAS 68157-60-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H10ClN3O
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (403.75 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=CC(Cl)=NC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 247.68
Formelmasse 247.68
Reinheit (%) 99.77%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death