Learn More
Edwards Vacuum™ A13305000 Adsorptionsfalle FL 20K ** gem. Angebot 20176952 **
Artikelnummer. 10726601
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
82,5 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch)
10726601 82,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10726601 Lieferant Edwards Vacuum™ Lieferanten-Nr. A13305000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.17 €
    365.00 € / 1 Stück
    Sparen 235.17 €
    39% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-12-2026