Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ -20 °C-Enzymtiefkühlschrank
Artikelnummer. 17823318 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
23,3 cu. ft.
Steckertyp:
UK
Spannung:
230V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Steckertyp Spannung Packungsgröße
17823318 23,3 cu. ft. UK 230V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17823318 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. FFEN2320W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific Forma Enzymtiefkühlschränke besitzen eine manuelle Abtaufunktion und eine mikroprozessorbasierte Steuerung.
Thermo Scientific™ Forma™-20 °C Enzymtiefkühlschränke mit manueller Abtaufunktion und Mikroprozessorsteuerung sorgen stets für gleichbleibende Temperaturen. Unser Forma-Enzymtiefkühlschrank mit manueller Abtauung wurde für Einsatzbereiche konzipiert, bei denen die leichte, periodische Erwärmung der Spule während eines automatischen Abtauzyklus nicht erwünscht ist. Das Schwerkraftkonvektionssystem gewährleistet maximale Temperaturstabilität ohne Gebläse oder Ventilatoren
Der Tiefkühlschrank besitzt eine Mikroprozessorsteuerung, Schwerkraftkonvektionssystem, eine Schrankausführung in Industriequalität und extrastarke Kühlkompressoren. Damit sind sie für den industriellen, klinischen und wissenschaftlichen Einsatz geeignet. Das einfach zugängliche Lagersystem enthält 45 Enzymbehälter auf 9 Einlagen.
Microprocessor Control
  • Einfache Bedienung und größere Genauigkeit dank digitaler Technologie
  • Auf -20 °C voreingestellte Arbeitstemperatur
  • Symbolbasierte Steuerelemente und Anzeigen
  • Zusätzliche Sicherheit: eingestellte Sollwerte können per Schlüsselschalter gesichert werden
  • Akustische/visuelle Alarme warnen vor Temperaturunter- und -überschreitungen sowie Stromausfall
  • Visuelle Statusanzeigen für kritische Funktionen
  • Das grafische Thermometer bestätigt den ordnungsgemäßen Betrieb: konstantes Grün bei normalen Werten, blinkender oberer Balken für Übertemperatur, blinkender unterer Punkt für Untertemperatur.
  • Ein großes digitales Display mit einer Temperaturauflösung von 0,1 °C erleichtert die Sichtkontrolle
  • Alarmstummschaltung, Rückruf und automatische Rückstellungsfunktionen
  • Alarmtest per Tastendruck zur Überprüfung der Sensorfunktion
  • Notfallbatterie
  • Fernalarmkontakte
Kühlsystem
  • Hoch belastbare Kompressoren in Industriequalität
  • Manuelles Abtauen gewährleistet optimale Temperaturkonstanz
Bauweise
  • Isolation aus FCKW-freiem Urethan-Schaum mit hoher Dichte Mit Schlüssel abschließbare massive Tür Selbstschließende Tür, geschlossene Dichtungen um die Türöffnung
  • Türgriff über die gesamte Türlänge Standardmäßig justierbare Füße (auf Wunsch auch mit Rollen lieferbar)
  • Kratzfester, lackierter Innenraum und Gehäuse
  • 9 epoxidbeschichtete, offene Drahteinlagen, in in.2,5 cm-Schritten verstellbar—kein Werkzeug erforderlich
45 Enzymeinschübe (5 pro Einlegeboden); Etiketten nicht enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Enzymtiefkühlgerät
Kapazität (angloamerikanisch) 23,3 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 659L
Temperaturbereich -20 °C
Ausführung der Tür Fest
No. of Doors 1
Schrankmaterial Scratch-resistant Painted
Isolierung Urethane Foam
Oberflächenbehandlung außen Epoxy Coated Steel
Einschübe 9
Zertifizierung/Konformität CE
Regelungsart Mikroprozessor
Gewährleistung Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
Abtauen Manuell
Abmessungen (T x B x H) innen 29 x 24 x 58 in. (73.7 x 61 x 147.3 cm)
Abmessungen (L x B x H) außen 37.2 x 28 x 79.2 in. (94.5 x 71.1 x 201.2 cm)
Innentiefe (angloamerikanisch) 29 in.
Innentiefe (metrisch) 73.7cm
Außenhöhe (angloamerikanisch) In 79,2 .
Innenhöhe (angloamerikanisch) 58 in.
Außenhöhe (metrisch) 201.2cm
Innenhöhe (metrisch) 147.3cm
Außenlänge (angloamerikanisch) In 37,2 .
Außenlänge (metrisch) 94.5cm
Außenbreite (angloamerikanisch) 28 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 24 in.
Außenbreite (metrisch) 71.1cm
Innenbreite (metrisch) 61cm
Überwachungsoptionen Alarm
Stromstärke 5,6 A
Schutzschalter 15A
Steckertyp UK
Spannung 230V
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Kompressor Heavy-duty, Industrial-grade, Hermetic
Kältemittel FCKW-frei
Versandgewicht (angloamerikanisch) £ 425
Versandgewicht (metrisch) 193kg
Fassungsvermögen des Gestells 9