Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ -40 °C-Ultratiefkühltruhen der Serie 8600
Lagern Sie Proben zuverlässig in den -40 °C-Tiefkühlgeräten der Serie Forma 8600. Für eine Vielzahl von Ansprüchen in vier Größen erhältlich.
Beschreibung
Beschreibung
Lagern Sie Proben zuverlässig in Thermo Scientific™ Forma™ -40 °C-Ultratiefkühltruhen der Serie 8600. Diese für eine Vielzahl von Ansprüchen in vier Größen mit einer umfangreichen Auswahl an Gestellsystemen erhältlichen Tiefkühltruhen bieten alle Probenschutzfunktionen wie unsere Forma™ 900 und 7000 Standgeräte.
Hauptmerkmale:
  • Zentrales Informationszentrum mit Mikroprozessorsteuerung und Überwachungssystem gewährleistet, dass alle Bedienelemente und Anzeigen leicht erreichbar und ablesbar sind (bei den 85-l--Modellen auf Kniehöhe)
  • Verbesserte Temperaturregelung und Leistungsreserven halten die Temperatur der gelagerten Proben stabiler
  • Leicht herausnehmbarer, waschbarer Filter schützt vor Staub auf dem Kondensator, der zu einer reduzierten Kühlleistung und damit zu einem erhöhten Risiko für die Proben führen kann
  • Vereinfachte Installation durch unsere neuen, arretierbaren 2 Zoll-Leichtlaufrollen
  • Anwenderfreundlicher, ergonomischer Türgriff ermöglicht eine praktische Entsorgung und Entnahme von Proben
Bauweise:
  • Die 127 mm dicke eingeschäumte Polyurethan-Isolation verringert den Energieverbrauch und hält den Temperatursollwert aufrecht
  • Die Dreipunkt-Türdichtung gewährleistet eine längere Haltezeit beim Öffnen der Tür
  • Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl ist unempfindlich gegen Abblättern und Rostbildung
  • 25 mm-Durchführungen für unabhängige Sonden oder Instrumente
  • Innenraum aus Edelstahl
  • Polystyrol-Innendeckel reduzieren den Verlust an Kaltluft und verkürzen die Temperaturerholzeit nach dem Öffnen des Deckels