Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Serie 88000 -86 °C Ultratiefkühlschränke
Lagern Sie die wichtigsten Proben in diesen Ultra-Tiefkühltruhen mit hervorragender Sicherheit und Kühlleistung.
N.V.
Beschreibung
Beschreibung
Lagern Sie die wichtigsten Proben in Thermo Scientific™ Forma™ -86 °C Ultratiefkühlschränken der Serie 88000 mit hervorragender Sicherheit und Kühlleistung.
Eigenschaften:
  • Fünf verschiedene Baugrößen bieten maximale Kapazität bei minimaler Stellfläche – branchenweit führendes Verhältnis von Probenkapazität und benötigter Stellfläche‡
  • Hochleistungsmodus liefert beste Temperaturkonstanz und geringstmögliche Abweichung vom Sollwert†—der Energiesparmodus liefert für die meisten Anwendungen eine ausgezeichnete Temperaturverteilung und spart gegenüber dem Hochleistungsmodus bis zu 15 % Energie.
  • Höhere Lagerkapazität für 2-Zoll-Fläschchen gegenüber den Vorgängerversionen unserer Tiefkühlgeräte—bei Verwendung von CryoBank 1-ml-Röhren erhalten Sie bis zu 76 % mehr Lagerkapazität bei gleicher Stellfläche†
Vorteile:
  • Sie können den Zustand des Tiefkühlschrankes rund um die Uhr im Auge behalten und ein detailliertes Ereignisprotokoll aufrufen — berühren Sie einfach das Herzsymbol auf dem Hauptbildschirm, um die Temperatur des Tiefkühlgeräts anzuzeigen und die Einstellungen und Betriebsparameter aufzurufen
  • Ein Bericht über das aktuelle Ereignisprotokoll kann auf ein tragbares Speichermedium heruntergeladen werden
  • Plattenwärmetauscher für effizientere Wärmeübertragung und neue Verbindungstechniken im Kühlsystem für ein verringertes Risiko von Undichtigkeiten und höhere Zuverlässigkeit
  • Schutz vor Spannungsschwankungen über einen großen Bereich mit Wahl des Energiemodus, Zugriff über Touchscreen
  • Überwachung des Tiefkühlgeräts mit Fernalarmkontakten: 4 bis 20 mA-Ausgänge, kompatibel mit externen Alarm- und Überwachungssystemen
  • Zwei 25 mm (1 Zoll) große Durchführungen für unzweckmäßige Sonden oder Instrumente
  • Temperaturdaten und Ereignisse werden im integrierten Computer automatisch bis zu 15 Jahre aufgezeichnet
  • Über den USB-Anschluss können Sie Temperatur- und Ereignisprotokolldaten vom Tiefkühlgerät herunterladen oder Geräteeinstellungen von einem Tiefkühlgerät auf ein anderes übernehmen
  • Leicht herausnehmbarer, waschbarer Filter schützt vor Staub auf dem Kondensator, der zu einer reduzierten Kühlleistung und damit zu einem erhöhten Risiko für die Proben führen kann
  • Lagern Sie bis 278 lb Proben (je nach Gerätemodell) auf verstärkten Edelstahleinlegeböden.
  • Beheizte 4×7-Dichtung bietet vier Sicherheitskontaktpunkte und sieben Schutzzonen zur Sicherung der Innentemperatur und zur Verhinderung von Reif-/Eisbildung
  • Fünf polystyrolisolierte Edelstahl-Innentüren mit integrierten Magneten aus seltenen Erden helfen, die Innentemperatur bei geöffneter Gerätetür zu erhalten und machen offene Scharniere oder Magnete unnötig
Bestellinformationen:
  • Verschiedene Optionen und Zubehörteile erhältlich, einschließlich LN2- und CO2-Notversorgungssystem, Datenschreiber, Edelstahl-Racksysteme und optionale Verriegelung ohne Zuhilfenahme der Hände
  • Umweltfreundliche, FCKW/HFCKW-freie Kühlmittel
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Dokumentation
Produktzertifizierungen
‡ Basierend auf internen Leistungsdaten; unveröffentlichte Daten Mai 2011† Vergleich zwischen Energiespar- und Hochleistungsmodus.