Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ 900 Baureihe, Ultratiefkühlschränke bis -86 °C
Artikelnummer. 10123102
Change view
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V 50 Hz
Aufnahmevermögen:
Boxen (216)
Boxen (288)
Boxen (360)
Kapazität (angloamerikanisch):
13 cu. ft.
17,3 cu. ft.
23 cu. ft.
No. of Doors:
2
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Aufnahmevermögen Kapazität (angloamerikanisch) No. of Doors unitSize
10123102 230 V 50 Hz Boxen (216) 13 cu. ft. 2 1 Stück
10317042 230 V 50 Hz Boxen (288) 17,3 cu. ft. 2 1 Stück
10737554 230 V 50 Hz Boxen (360) 23 cu. ft. 2 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10123102 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 991
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Probenschutz ohne Kompromisse für die Tiefkühllagerung zwischen -50 und -86 °C mit Thermo Scientific™ Forma™ -86 °C-Ultratiefkühlschränken der Serie 900.
Probenschutz ohne Kompromisse für die Tiefkühllagerung zwischen -50 und -86 °C mit Thermo Scientific™ Forma™ -86 °C-Ultratiefkühlschränken der Serie 900. Als Einzel- oder Doppeltürmodell erhältlich. Diese Tiefkühlschränke gewährleisten täglichen Probenschutz und höchste Zuverlässigkeit.
Zuverlässige Tiefkühlschränke für den täglichen Einsatz: die Tiefkühl-Lagerschränke der Thermo Scientific Forma 900 Serie wurden für Probenschutz und höchste Zuverlässigkeit entwickelt. Die Geräte sind optional auch mit Doppeltür erhältlich. Lagern Sie häufig verwendete Proben in der oberen Kammer, Proben für die Langzeitlagerung im unteren Fach.
--Aussengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung bietet eine gleichmässige glatte Oberfläche
--12,7cm Polyurethan Schaumisolation
--Modernes Kühlsystem verbessert die Temperaturregelung und hält Leistungsreserven bereit
--Zwei 2,5cm Durchführungen für unabhängige Sonden
--Edelstahl-Innenraum mit robusten Edelstahl-Einlegeböden
--Belüftungsventil erlaubt leichtes erneutes Öffnen direkt nach dem Schliessen der Tür
--Leicht entnehmbarer, waschbarer Filter schützt den Kondensator vor Staub
--Anwenderfreundlicher, ergonomischer Türgriff mit integriertem Schloss
--Arretierbare 5cm Leichtlaufrollen
--Vier Innentüren mimimieren den Kälteverlust und verkürzen die Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür
--Mikroprozessorsteuerung mit leicht zugänglichen Bedienelementen, einfach ablesbaren Anzeigen und Überwachungssystem
--Optionale CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme für zusätzlichen Probenschutz
Volumen: 368L
Ausführung: 2-türig
B/T/H Innen: 584/490/1308mm
B/T/H Aussen: 846/836/1979mm
Gewicht: 316 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fassungsvermögen: 368.1 l (13 ft.3), Doppeltür, maximale Boxenanzahl 216, 230 V/50 Hz; 12 A
Typ Ultratiefkühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 13 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 368 l (13 cu. ft.)
Temperaturbereich –50 bis –86 °C
Ausführung der Tür 1 außen, 4 innen
No. of Doors 2
Innentüren 4
Schrankmaterial Kaltgewalzter Stahl
Isolierung Polyurethanschaum
Innen Lackierter Galvannealed-Stahl (Standard), Rostfreier Stahl (optional)
Einschübe 3
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub 150 lb.
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 68 kg
Zertifizierung/Konformität CE, cULus, FDA Klasse I, UL
Modell Schrank
Display LED mit Drucktasten
Kondensatortyp Lamellen und Rohre, Umluftkühlung
Produktlinie Forma
Gewährleistung Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
Abtauen Manuell
Wassergekühlt Optional
Abmessungen (T x B x H) außen 83.6 x 84.6 x 197.9cm (32.9 x 33.3 x 77.9 in.)
Abmessungen (T x B x H) innen 49 x 58.4 x 130.8 cm (19.3 x 23 x 51.5 in.)
Stellfläche (angloamerikanisch) 7.61 ft.2
Stellfläche (metrisch) .71 m2
Überwachungsoptionen Alarm, Schreiber
Zugriffssicherheit Türschloss, Vorhängeschloss serienmäßig
Datenschreiber Tinte (7 Tage) oder optional tintenlos
Datenausgabe RS-485, 4-20 mA, potenzialfreie Kontakte (Standard), PT100 Sonde optional
Integrierter Data-Logger Nicht verfügbar
Betriebsmodi Standardbetrieb
Parameter-Verriegelung Nicht verfügbar
Notversorgungssysteme CO2 oder LN2 optional
SmartView-Kompatibilität Smart-Vue kompatibel
Stromstärke 12 A
Steckertyp EU
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 980 W
Energieverbrauch 17 kW/24 h
Netzspannungsanzeige Inverswandler
Spannungskompensation Inverswandler
Fläschchenkapazität 21,600 x 2 ml
Kompressor Hermetischer Kompressor
Kältemittel R404A (1. Stufe), R508B (2. Stufe)
Versandgewicht (angloamerikanisch) 696 lb.
Versandgewicht (metrisch) 316 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 646 lb.
Gewicht (metrisch) 293 kg
Aufnahmevermögen Boxen (216)