Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ CO2 Notversorgungssysteme
Artikelnummer. 11786419
Click to view available options
:
Hochdruckschlauch für flüssiges CO2; einstellbar von 1 °C bis -75 °C.
Artikelnummer. 11786419
Marke: Thermo Scientific™ 991505
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für Thermo Scientific Forma Ultratiefkühllagergeräte.
Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zuverlässige und bequeme Sicherheit. Ein CO2 Sicherheits-Notversorgungssystem ist
  • für die Lagerung kritischer Materialien unumgänglich.
    • Parameter in 1 °C Schritten bis zu -75 °C einstellbar
    • Das Digitaldisplay zeigt kontinuierlich die aktuelle Temperatur im Tiefkühllagergerät an
    • Anzeiglämpchen leuchtet auf, wenn das System aktiv ist
    • Die Flüssigkeitseinspritzung wird automatisch abgebrochen, sobald die Tür bzw. der Deckel des Tiefkühlgeräts geöffnet wird
    • Speisung mit wiederaufladbarem Akku
    • Akkuladestandsanzeige leuchtet, wenn der Akku neu geladen werden muss
    • Zusätzliches Anzeigelämpchen leuchtet, wenn der Zylinder leer ist
    Einige Modelle erfordern ein externes System; andere eignen sich für integrierte Systeme. Bei Bestellung bitte Modell und Spannung des Tiefkühllagergerätes angeben.
    Gesamte erforderliche Hardware außer CO2-Zylinder
    CO2-Zylinder
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung Schlauch aus PTFE
    Temperaturbereich -75 °C
    Modell Integriert
    Abtauen Automatisch