Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ 310 Direct-Heat CO2-Inkubatoren
Beschreibung
Thermo Scientific™ Forma Direct-Heat CO2-Inkubatoren bieten zuverlässige Leistungen, einen niedrigen Wartungsbedarf und überlegenen Mehrwert.
Thermo Scientific Forma Direct-Heat CO2-Inkubatoren verbinden hohe Kapazität und verlässliche Leistung mit einem benutzerfreundlichen Design für Forscher, die den Komfort von Direct-Heat-Systemen sowie Temperaturregelung schätzen.
- Die Kammer mit hoher Kapazität bietet maximale Kulturfläche und eine ideale Umgebung für die Standardinkubation von Zellkulturen
- Der flexible Direct Heat Inkubator kann entweder mit TC (Wärmeleitfähigkeit)- oder IR (Infrarot)-CO2-Gassensoren ausgestattet werden. Außerdem ermöglichen verschiedene nützliche Optionen zur Prozesssteuerung und Kontaminationskontrolle eine Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen.
Thermo Scientific™ Enviro-Scan™ Mikroprozessorsteuerung
- Flexible, intuitive Bedienelemente für einfache Handhabung
- Einstellen von Temperatur, Übertemperatur, CO2
- Kalibrieren von Temperatur, CO2 und optional relativer Luftfeuchtigkeit
- Konfigurierbares akustisches Signal für Ein- und Ausschalten, Zugangscode, Remote-Alarmkontakte, Nachverfolgung von Untertemperatur sowie Alarme für zu hohe oder niedrige CO2-Werte und optionale automatische Behälterauswahl, RS-485-Schnittstelle und Anzeige für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit (auswählbar)
- Akustischer/optischer Alarm und Alarmstummschaltung
- Standardmäßige Remote-Alarmkontakte (NO, NC, COM)
- Optionaler integrierter Gaswächter
- Optionale Datenausgänge RS-485, 0 bis 1 V, 0 bis 5 V und 4 bis 20 mA ermöglichen den Anschluss an ein Alarm-/Überwachungssystem.
Optionen zur Kontaminationskontrolle
- Exklusives, in der Kammer befindliches HEPA-Filter-Luftstromsystem filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das Luftvolumen der gesamten Kammer
- Das HEPA2™ VOC-Filtersystem beseitigt flüchtige organische Dämpfe.
- Komponenten aus Vollkupfer beugen wirksam Bakterien- und Pilzwachstum vor
Bauweise
- Robuste Edelstahl-Einlegeböden und Halterungen können zur einfachen Reinigung oder Einstellung ohne Werkzeug entfernt werden
- Innenraum aus poliertem Edelstahl mit abgerundeten Ecken ist leicht zu reinigen
- Mikrobiologische Filter an Gaseinlass- und Probenanschlüssen sind für einen einfacheren routinemäßigen Austausch leicht zugänglich
- Die Innentürdichtung kann herausgenommen und gereinigt werden; sie passt sich kontinuierlich an, um einen dichten Abschluss zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 184 L |
| Kammermaterial | Copper |
| CO2-Konzentrationsbereich | 0 to 20% |
| CO2-Sensortechnologie | TC-Sensor oder IR-Sensor |
| Convection Type | Air-jacketed |
| Beleuchtung | LED |
| Material | Edelstahl |
| No. of Places | 16 |
| Anzahl Einschübe | 3 std./16 max. |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Approx. 93% at 37°C |
| Mehr anzeigen |