Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ 310 Direct-Heat CO2-Inkubatoren
Artikelnummer. 11766579
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V
230 V, 50/60 Hz
Kammermaterial:
Copper
Gebürsteter Edelstahl
CO2-Sensortechnologie:
IR-Sensor
TC-Sensor
TC-Sensor oder IR-Sensor
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Kammermaterial CO2-Sensortechnologie Packungsgröße
11766579 230 V Gebürsteter Edelstahl IR-Sensor 1 Stück
10280590 230 V, 50/60 Hz Gebürsteter Edelstahl TC-Sensor 1 Stück
10188298 230 V, 50/60 Hz Gebürsteter Edelstahl IR-Sensor 1 Stück
11706579 230 V Copper TC-Sensor oder IR-Sensor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 11766579 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13770.00 €
    12700.00 € / 1 Stück
    Sparen 1070.00 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Thermo Scientific™ Forma Direct-Heat CO2-Inkubatoren bieten zuverlässige Leistungen, einen niedrigen Wartungsbedarf und überlegenen Mehrwert.
Thermo Scientific™ Forma Direct-Heat CO2-Inkubatoren bieten zuverlässige Leistungen, einen niedrigen Wartungsbedarf und überlegenen Mehrwert.
Thermo Scientific Forma Direct-Heat CO2-Inkubatoren verbinden hohe Kapazität und verlässliche Leistung mit einem benutzerfreundlichen Design für Forscher, die den Komfort von Direct-Heat-Systemen sowie Temperaturregelung schätzen.
Hauptmerkmale
  • Die Kammer mit hoher Kapazität bietet maximale Kulturfläche und eine ideale Umgebung für die Standardinkubation von Zellkulturen
  • Der flexible Direct Heat Inkubator kann entweder mit TC (Wärmeleitfähigkeit)- oder IR (Infrarot)-CO2-Gassensoren ausgestattet werden. Außerdem ermöglichen verschiedene nützliche Optionen zur Prozesssteuerung und Kontaminationskontrolle eine Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen.
Thermo Scientific™ Enviro-Scan™ Mikroprozessorsteuerung
  • Flexible, intuitive Bedienelemente für einfache Handhabung
  • Einstellen von Temperatur, Übertemperatur, CO2
  • Kalibrieren von Temperatur, CO2 und optional relativer Luftfeuchtigkeit
  • Konfigurierbares akustisches Signal für Ein- und Ausschalten, Zugangscode, Remote-Alarmkontakte, Nachverfolgung von Untertemperatur sowie Alarme für zu hohe oder niedrige CO2-Werte und optionale automatische Behälterauswahl, RS-485-Schnittstelle und Anzeige für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit (auswählbar)
  • Akustischer/optischer Alarm und Alarmstummschaltung
  • Standardmäßige Remote-Alarmkontakte (NO, NC, COM)
  • Optionaler integrierter Gaswächter
  • Optionale Datenausgänge RS-485, 0 bis 1 V, 0 bis 5 V und 4 bis 20 mA ermöglichen den Anschluss an ein Alarm-/Überwachungssystem.
Optionen zur Kontaminationskontrolle
  • Exklusives, in der Kammer befindliches HEPA-Filter-Luftstromsystem filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das Luftvolumen der gesamten Kammer
  • Das HEPA2™ VOC-Filtersystem beseitigt flüchtige organische Dämpfe.
  • Komponenten aus Vollkupfer beugen wirksam Bakterien- und Pilzwachstum vor
Bauweise
  • Robuste Edelstahl-Einlegeböden und Halterungen können zur einfachen Reinigung oder Einstellung ohne Werkzeug entfernt werden
  • Innenraum aus poliertem Edelstahl mit abgerundeten Ecken ist leicht zu reinigen
  • Mikrobiologische Filter an Gaseinlass- und Probenanschlüssen sind für einen einfacheren routinemäßigen Austausch leicht zugänglich
  • Die Innentürdichtung kann herausgenommen und gereinigt werden; sie passt sich kontinuierlich an, um einen dichten Abschluss zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 184 L
Kammermaterial Gebürsteter Edelstahl
CO2-Konzentrationsbereich 0 to 20%
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Convection Type Air-jacketed
Beleuchtung LED
Material Edelstahl
No. of Places 16
Anzahl Einschübe 3 std./16 max.
Relative Luftfeuchtigkeit Approx. 93% at 37°C
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C
Typ CO2-Inkubator
Elektrische Anforderungen 230 V
Spannung 230 V