Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Hochleistungschromatographie-Kühlgeräte
Profitieren Sie von der ausgezeichnete Temperaturstabilität und der uneingeschränkten Zugänglichkeit dieses Chromatographie-Kühlgeräts.
Spezifikation
| Typ | Chromatography Refrigerator |
|---|---|
| Temperaturbereich | 1 ° bis 8 ° C |
| Kältemittel | FCKW-frei |
| Schrankmaterial | Stainless Steel |
| Oberflächenbehandlung außen | High-impact Powder Paint Coating |
Beschreibung
Profitieren Sie von der ausgezeichneten Temperaturstabilität und uneingeschränkten Zugänglichkeit von Thermo Scientific™ Forma™ Hochleistungschromatographie-Kühlgeräten, die für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar sind, bei denen eine präzise Temperaturregelung erforderlich ist. Unsere Forma Chromatographie-Kühlgeräte verfügen über eine Mikroprozessorsteuerung, Umluftkühlung, eine Gehäuseausführung in Industriequalität sowie extrastarke Kühlkompressoren. Damit sind sie für den Einsatz in Industrie, Medizin und Forschung geeignet.
Mikroprozessorsteuerung
- Temperaturregelung von 1 bis 8 °C einstellbar, werkseitige Voreinstellung: 4 °C
- Steuer- und Anzeigeelemente mit Symbolkennzeichnung bieten eine hohe Benutzerfreundlichkeit
- Sollwert – Sicherheitsverriegelung über 3-Stellungs-Schlüsselschalter zur erhöhten Sicherheit
- Akustische/visuelle Alarme bei Über- oder Untertemperatur und Stromausfall, mit visuellen Statusberichten bei kritischen Funktionen
- Das grafische Thermometer zeigt den Betriebszustand an: Durchgehend leuchtendes Grün bei normalen Werten, blinkender oberer Balken bei Übertemperatur und blinkender unterer Punkt bei Untertemperatur
- Ein moderner Abtau-Sensor steuert den Abtauzyklus und minimiert die Eisbildung. Dadurch wird dauerhaft eine effiziente Kühlsystemfunktion gewährleistet.
- Vergrößerte digitale Anzeige mit einer Anzeigegenauigkeit von 0,1 °C
- Mit Alarmstummschaltung, Rückruffunktion und automatischer Rückstellung
- Alarmtest per Drucktaste zur Prüfung der Sensorfunktion
- Der Batterie-Notbetrieb stellt die Funktion des Bedienfelds auch bei einem Stromausfall sicher
- System bietet Fernalarmkontakte
Kühlsystem
- Strapazierfähiger, hermetisch abgedichteter Kompressor in Industriequalität
- Automatisches Abtauen für optimale Kühlleistung
- Automatische Kondensatabfuhr; keine Ablaufkanäle erforderlich
Bauweise:
- Kühl- und Steuerelemente an der Geräteoberseite (außer Modell FRCR4504 mit Glasschiebetür, dort an der Bodenleiste)
- Vorbereitung für Türschloss bei allen Modellen
- Eine dampfsichere Doppelsteckdose im Innenraum, nicht abschaltbar (separates Netzkabel im Lieferumfang enthalten)
- Innenlichtaktivierung über Türschalter bei allen Modellen außen beim FRCR4504, bei dem das Innenlicht nur über einen unabhängigen Schalter aktiviert wird
- Epoxidbeschichtete, offene Drahteinlegeböden, in Schritten von 2,5 cm (1 in.) verstellbar
- Mehrfach verglaste Tür(en) mit federbelasteten Verschlüssen. Türen bleiben im 90°-Winkel geöffnet (außer beim Modell FRCR4504 mit Schiebetür)
- Die Umluftkühlung sorgt für eine konstante Temperatur auf allen Einlegeböden
- Dicht schließende Türdichtungen gewährleisten eine einheitliche Temperatur
- Zwei Durchführungen, Durchmesser 5 cm (2 in.), mit Klappdeckeln
- Abschließbare Tür für mehr Sicherheit (außer beim Modell FRCR4504)
- 5 cm-Laufrollen (2 in.) (zwei feststellbar, zwei nicht feststellbar), werkseitig montiert
- Separates Netzkabel für Innensteckdosen bei den Modellen FRCR4504 und FRCR4504
- Hochgradig dichte, FCKW-freie Isolierung aus Urethan-Schaum
- Innen- und Außenflächen mit stoßfester Pulverbeschichtung
Bestellinformationen:
Das (separat erhältliche) Zubehör umfasst: Spannungsschutz (extern), 7-Tage-Temperaturschreiber mit 15,2 cm-Diagrammscheibe (6 in.), zusätzliche Kabeldurchführung mit einem Durchmesser von 50 mm (2 in.) mit Abdeckung, Innen- und Außenflächen aus Edelstahl, zusätzliche Einlegeböden (geteilt oder durchgehend), beheizte Glastüren und verschiedene Türanschläge (für die meisten Modelle erhältlich)
Spezifikation
| Chromatography Refrigerator | |
| FCKW-frei | |
| High-impact Powder Paint Coating | |
| UL, cUL, CE, cUL, UL | |
| Two access ports for media or probes | |
| Alarm, Recorder | |
| 58 in. | |
| 60 Hz |
| 1 ° bis 8 ° C | |
| Stainless Steel | |
| High-density, CFC-free urethane foam insulation | |
| 2 in. (5 cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed | |
| automatisch | |
| Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed | |
| 147.3cm |