Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Plasmatiefkühlschränke
Erfüllen Sie die hohen Anforderungen in der Blutbank mit mikroprozessorgesteuerten Thermo Scientific™ Forma™ Plasmatiefkühlschränken, die eine einfache Bedienung und hohe Genauigkeit bieten.
Beschreibung
Erfüllen Sie die hohen Anforderungen in der Blutbank mit mikroprozessorgesteuerten Thermo Scientific™ Forma™ Plasmatiefkühlschränke, die eine einfache Bedienung und hohe Genauigkeit bieten. Diese Plasmatiefkühlgeräte mit -30 °C erfüllen die AABB-, ANRC- und FDA-Normen für Sicherheit und Probenschutz bei der Plasmalagerung. Für unterschiedliche Ansprüche bezüglich Stellfläche und Gerätekapazität sind fünf verschiedenen Baugrößen erhältlich.
Mikroprozessorsteuerung:- Hochmoderne digitale Technologie vereinfacht die Bedienung und bietet eine höhere Temperaturgenauigkeit.
- Eine Betriebstemperatur von -30 °C ist voreingestellt.
- Die grafische Benutzerführung erleichtert die Bedienung.
- Eingestellte Sollwerte können per Schlüsselschalter gesichert werden.
- Akustischer/optischer Alarm bei Über- oder Untertemperatur und Stromausfall mit Statusberichten zu Fehlfunktionen.
- Das grafische Thermometer zeigt den Betriebszustand an: Durchgehend leuchtendes Grün bei normalen Werten, blinkender oberer Balken bei Übertemperatur und blinkender unterer Punkt bei Untertemperatur.
- Fortschrittlicher Abtausensor regelt den Abtauzyklus und minimiert Eisbildung.
- Große Digitalanzeige mit einer Genauigkeit von 0,1 °C.
- Alarmstummschaltung, Rückruffunktion und automatische Resetfunktion
- Alarmtest per Drucktaste prüft die Sensorfunktion.
- Der Batterie-Notbetrieb stellt die Funktion des Bedienfelds auch bei einem Stromausfall sicher.
- Extralange Alarmsondenleitung ermöglicht manuelle Tests und Verifizierungen.
- Das Gerät verfügt über Fernalarmkontakte.
Kühlsystem:
- Hermetisch abgedichteter Kompressor in Industriequalität
- Automatisches Abtauen für optimale Kühlleistung
- Automatische Kondensatabfuhr; keine Ablaufkanäle erforderlich
Bauweise:
- Hochgradig dichte, FCKW-freie Isolierung aus Urethan-Schaum
- Die Umluftkühlung sorgt für eine konstante Temperatur auf allen Einlageebenen.
- Eine gerichtete Luftströmung sorgt für eine kurze Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür.
- Massive Tür, mit Schlüssel abschließbar
- Selbstschließende Türen, geschlossene Dichtungen um die Türöffnungen; Federbelastung bei allen außer den Untertischmodellen
- Vorrichtung für ein Türschloss und Türgriff über die gesamte Türhöhe
- Voll ausziehbare Edelstahl-Schubladen
- Höhenverstellbare Füße sind Standardausstattung (optional auch Laufräder erhältlich).
- Innen- und Außenflächen mit stoßfester Pulverbeschichtung
- Standardmäßig 2,54 cm (1 in.)-Kabeldurchführung am FFGL430
- Integrierter 7-Tage-Temperaturschreiber mit 15,2 cm (6 in.)-Diagrammscheibe standardmäßig (externer Schreiber für FFPF430 optional erhältlich)
Hinweis:
Das angegebene Innenvolumen ist das Nennvolumen. Die tatsächlich nutzbare Innenraumkapazität kann durch Einlagen, Schubladen, Gebläsespulen oder vorstehende Schrankteile geringer sein. Bei speziellen Fragen zu den Gehäuseabmessungen oder den zulässigen Mindestabständen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsniederlassung. Die Geräteleistung kann durch die Umgebungstemperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Art der Probenbeladung sowie die Häufigkeit des Türöffnens beeinflusst werden. Wenden Sie sich bei individuellen Anforderungen an den Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Die angegebene Nennkapazität der Plasmabox basiert auf 250 ml-Plasmaboxen.