Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Messfühler-Kits
Artikelnummer. 11808003 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Probensonde
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
11808003 Probensonde 1 Stück
11766649 Probensonde 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11808003 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 195893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.92 €
    323.00 € / 1 Stück
    Sparen 36.92 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messen Sie mit Thermo Scientific™ Forma™ Messfühler-Kits in Tiefkühlschränken die Probentemperatur oder die Temperatur in der oberen Kammer.
Messen Sie mit Thermo Scientific™ Forma™ Messfühler-Kits in Tiefkühlgeräten die Probentemperatur oder die Temperatur in der oberen Kammer. Verwenden Sie das Messfühler-Kit in Forma Tiefkühlgeräten der Serie 8600.
  • Nützlich zum Messen der Temperatur von Proben bzw. in der oberen Kammer
  • Enthält Messfühler und Zubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Probensonde
Modell Schrank