Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ CO2-Inkubator der Serie 3 mit Wassermantel, 184 l
Artikelnummer. 15318111
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
CO2-Sensortechnologie:
IR-Sensor
TC-Sensor
Sauerstoffregelung:
1 bis 20%
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung CO2-Sensortechnologie Sauerstoffregelung Packungsgröße
15318111 230 V TC-Sensor 1 bis 20% 1 Stück
15308111 230 V IR-Sensor Keine 1 Stück
15328111 230 V IR-Sensor 1 bis 20% 1 Stück
15398101 230 V TC-Sensor Keine 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15318111 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16095.00 €
    14800.00 € / 1 Stück
    Sparen 1295.00 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Zuverlässige Temperaturstabilität, Reinraum-Luftqualität dank HEPA-Filter sowie einfache Steuerung und Überwachung der Parameter gewährleisten den Schutz Ihrer wichtigen Zellkulturen.
Zuverlässige Wassermanteltechnologie und innovative Touchscreen-Steuerung. Die Thermo Scientific™ Forma Series Inkubatoren sind mit dem neuen Forma Series 3 CO2 Inkubator mit benutzerfreundlichem Thermo Scientific™ iCAN™ Touchscreen noch besser geworden. Zuverlässige Temperaturstabilität, Reinraum-Luftqualität dank HEPA-Filter sowie einfache Steuerung und Überwachung der Parameter gewährleisten den Schutz Ihrer wichtigen Zellkulturen – eine Kombination, die wirklich schwer zu schlagen ist.
iCAN Touchscreen-Bedienoberfläche
  • Erhältlich in verschiedenen Sprachen, einschließlich Japanisch und Mandarin
  • Anwenderfreundliche Menümeldungen auf dem Bildschirm
  • Integrierte Fehler- und Datenprotokollierung zur Überwachung von Leistungsverhalten, Interaktionen und Alarmzuständen
  • Gut ablesbarer Touchscreen, an der Tür angebracht, bietet eine vollständige Sichtbarkeit der Daten zur Überwachung aller Parameter
Temperaturstabilität durch Wassermantelverfahren
Ein einzigartiger dreiwandiger Aufbau bietet optimale Temperaturverteilung. Bietet ultimative thermische Stabilität zum Schutz wertvoller Zellkulturen vor Veränderungen der Umgebungstemperatur und bei unerwarteten Stromausfällen.
Schutz mit HEPA-Filter
Minimieren Sie das Risiko, dass Kontaminanten aus der Luft über mehrere Türöffnungen in den Inkubator eindringen. Die in die Kammer integrierte HEPA-Filtration erreicht durch Filterung der Kammerluft alle 60 Sekunden in 5 Minuten eine Reinraum-Luftqualität gemäß ISO 5.
Erhöhte Flexibilität mit vollständiger O2-Steuerung
Viele Zellkulturen gedeihen am besten in CO2-Inkubatoren mit geregelten Sauerstoffkonzentrationen. Wählen Sie eine O2-Option zum Simulieren physiologischer oder hypoxischer Umgebungen in einem Bereich von 1 bis 20 %. Ein spezifisches O2-Sollwert- und -Kontroll-Display ermöglicht eine präzise Überwachung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6,5 cu. ft.
Zertifizierung/Konformität UL, cUL, CE
Datenausgabe USB, optional 4-20 mA
Beschreibung Einzelner Dreigas-Inkubator 184 l, 1 – 20 %
Kapazität (metrisch) 184 L
Kammermaterial Gebürsteter Edelstahl
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
CO2-Sensortechnologie TC-Sensor
Convection Type Water-jacketed
Beleuchtung LED
Material Edelstahl
No. of Places 16
Anzahl Einschübe 3 std./16 max.
Sauerstoffregelung 1 bis 20%
Relative Luftfeuchtigkeit <90 % bei 37 °C
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C
Typ CO2-Inkubator
Abmessungen (T x B x H) innen 50,8 x 54,1 x 68,1 cm (20,0 x 21,3 x 26,8 in.)
Abmessungen (L x B x H) 63,5 x 66 x 100,3 cm (25 x 26 x 39,5 in.)
Gewicht (angloamerikanisch) 365 lb.
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V