Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ CO2-Inkubator der Serie 3 mit Wassermantel, 184 l
Description
Zuverlässige Wassermanteltechnologie und innovative Touchscreen-Steuerung. Die Thermo Scientific™ Forma Series Inkubatoren sind mit dem neuen Forma Series 3 CO2 Inkubator mit benutzerfreundlichem Thermo Scientific™ iCAN™ Touchscreen noch besser geworden. Zuverlässige Temperaturstabilität, Reinraum-Luftqualität dank HEPA-Filter sowie einfache Steuerung und Überwachung der Parameter gewährleisten den Schutz Ihrer wichtigen Zellkulturen – eine Kombination, die wirklich schwer zu schlagen ist.
iCAN Touchscreen-Bedienoberfläche
- Erhältlich in verschiedenen Sprachen, einschließlich Japanisch und Mandarin
- Anwenderfreundliche Menümeldungen auf dem Bildschirm
- Integrierte Fehler- und Datenprotokollierung zur Überwachung von Leistungsverhalten, Interaktionen und Alarmzuständen
- Gut ablesbarer Touchscreen, an der Tür angebracht, bietet eine vollständige Sichtbarkeit der Daten zur Überwachung aller Parameter
Temperaturstabilität durch Wassermantelverfahren
Ein einzigartiger dreiwandiger Aufbau bietet optimale Temperaturverteilung. Bietet ultimative thermische Stabilität zum Schutz wertvoller Zellkulturen vor Veränderungen der Umgebungstemperatur und bei unerwarteten Stromausfällen.
Schutz mit HEPA-Filter
Minimieren Sie das Risiko, dass Kontaminanten aus der Luft über mehrere Türöffnungen in den Inkubator eindringen. Die in die Kammer integrierte HEPA-Filtration erreicht durch Filterung der Kammerluft alle 60 Sekunden in 5 Minuten eine Reinraum-Luftqualität gemäß ISO 5.
Erhöhte Flexibilität mit vollständiger O2-Steuerung
Viele Zellkulturen gedeihen am besten in CO2-Inkubatoren mit geregelten Sauerstoffkonzentrationen. Wählen Sie eine O2-Option zum Simulieren physiologischer oder hypoxischer Umgebungen in einem Bereich von 1 bis 20 %. Ein spezifisches O2-Sollwert- und -Kontroll-Display ermöglicht eine präzise Überwachung.
Specifications
Specifications
| Kapazität (angloamerikanisch) | 6,5 cu. ft. |
| Zertifizierung/Konformität | UL, cUL, CE |
| Datenausgabe | USB, optional 4-20 mA |
| Beschreibung | Einzelner Dreigas-Inkubator 184 l, 1 – 20 % |
| Kapazität (metrisch) | 184 L |
| Kammermaterial | Gebürsteter Edelstahl |
| CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
| CO2-Sensortechnologie | IR-Sensor |
| Beleuchtung | LED |
| Material | Edelstahl |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.