Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ CO2-Inkubator der Serie II mit Wassermantel, 184 l
Beschreibung
Regeln Sie präzise die CO2-Konzentration und Temperatur mit Thermo Scientific™ Forma™ CO2-Wassermantel-Inkubatoren der Serie II 3110, die mit TC- oder IR-Sensoren eine präzise Regelung ermöglichen. Hervorragende Erholzeiten in Verbindung mit innovativem und permanentem Kontaminationsschutz.
Leistung
- Das validierbare HEPA-Luftfiltersystem in der Kammer sorgt für Luftreinheit der Klasse 100
- Enviro-Scan™ Mikroprozessorsteuerung
- Sollwerte und Kalibrierung: Temperatur, Übertemperatur, CO2, O2
- Akustisches/visuelles Alarmsystem mit Alarmstummschaltung
- Akustische Signale ein/aus, Zugriffscode, Erinnerungsfunktion für fälligen HEPA-Filterwechsel, RS-485-Schnittstelle, automatische Behälterauswahl, akustische/visuelle Alarme, Anzeige Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit (auswählbar), Anzeige CO2/O2 (auswählbar)
Bauweise
- Die langlebige dreischichtige Mantelkonstruktion gewährleistet optimale Temperaturkonstanz
- Die einzigartige beheizbare Innentür aus Doppelglas minimiert die Kondensationsbildung und gewährleistet eine schnelle Temperaturerholung
- Mit FCKW-freiem Schaumstoff isolierte Außentür mit wechselbarem Anschlag
- Außentürdichtung mit Magnet
- Kabeldurchführung für Zubehör
- Alarmkontakte (NO, NC, COM)
Bestellinformationen:
Optional stehen verschiedene CO2-Sensoren und wechselbare Schwenktüren sowie eine Vielzahl weiterer Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, z. B. Sauerstoffregelung, Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit, antimikrobieller Innenraum aus Vollkupfer, Datenprotokollierung und IQ/OQ-Dokumentationssätze.
Kompatibel mit:
- Kammerkühlschlange (190645)
- Kupferinnenraum-Kits (1900095, 190870, 190656)
- Rollenuntergestelle und Stative (190648, 190647)
- Integrierter Gaswächter (190640)
- Werkseitig installierte Datenausgänge (190544, 190523, 190512, 190543)
- HEPA-Ersatzfilter und Reinigungskits (760207, 190868, 1900067, 190869, 190651)
- Zweistufige Gasregler (965010, 961027)
- Innenkomponenten für Inkubatoren (190608, 190670, 19000056, 237020, 237016, 190884, 190879, 1900057, 190725)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 6,5 cu. ft. |
| Zertifizierung/Konformität | UL, cUL, CE |
| Datenausgabe | Optional 4-20 mA |
| Beschreibung | Einzelner 184 l-Inkubator |
| Kapazität (metrisch) | 184 L |
| Kammermaterial | Gebürsteter Edelstahl |
| CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
| CO2-Sensortechnologie | TC-Sensor |
| Beleuchtung | LED |
| Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |