Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator
Artikelnummer. 17154961
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Kammermaterial:
Elektropolierter Edelstahl
CO2-Sensortechnologie:
TC-Sensor
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Kammermaterial CO2-Sensortechnologie Packungsgröße
17154961 230 V, 50/60 Hz Elektropolierter Edelstahl TC-Sensor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17154961 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 51033555
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Der Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Inkubator mit Edelstahlkammer wurde speziell für die zuverlässige Leistung, die einfache Bedienung und den Wert entwickelt, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsanforderungen erforderlich sind – von der Grundlagenforschung bis hin zu anspruchsvollen, modernsten Anwendungen. So sind Sie bereit für alles, was noch kommen mag.
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel or copper interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
  • Direct Heat Chamber
  • 165L electropolished stainless steel chamber with compact footprint, easily stackable
  • Adjustable, perforated shelving
  • Reversible exterior door for added flexibility
  • THRIVE Active Airflow
  • In-chamber fan gently distributes clean, humidified air throughout the chamber ensuring homogeneous conditions
  • Fast recovery of all parameters ten minutes or less for stable culturing conditions
  • Auto-stop function disables fan operation during door openings to minimize air exchange
  • ISO 5 HEPA Filtration
  • In-chamber HEPA continuously filters the entire chamber air volume every 60 seconds
  • ISO 5 clean room air quality is achieved in the culture chamber within 5 minutes
  • Continuous protection by minimizing ability for contaminants to settle on interior surfaces
  • Protected Humidity Reservoir
  • Directly heated water reservoir provides stable high relative humidity levels, preventing culture desiccation
  • Condensation free inner chamber, prevents a breeding ground for contaminant
  • 5X faster humidity recovery than traditional water pan designs
  • In situ sensors and probes
  • Dual temperature probes for over temperature protection with operational back up
  • Choice of thermal conductivity (TC) with rh compensation or single beam, dual wavelength infrared (IR) CO2 sensor
  • O2 control ranges 1 to 21% (hypoxic) and 5 to 90% (hyperoxic)
  • Steri-Run, high temperature defection cycle
  • Overnight cycle simplifies cleaning and eliminates the need for separate autoclaving of parts
  • 180°C cycle assures uniform 6-log sterilization on all chamber surfaces
  • Intuitive, interactive iCAN™ Touchscreen Control
  • Bright, door-mounted display for easy accessibility and viewing
  • Selectable languages simplify operation: English, Spanish, German, French, Italian, Japanese and Mandarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 5,8 cu. ft.
Beschreibung Forma Steri-Cycle i160 CO2 Incubator single chamber
Kapazität (metrisch) 165 L
Kammermaterial Elektropolierter Edelstahl
CO2-Konzentrationsbereich 0 to 20%
CO2-Sensortechnologie TC-Sensor
Convection Type Air-jacketed
Beleuchtung LED
Material Edelstahl (18/8)
No. of Places 11
Anzahl Einschübe 3 std./11 max.
Sauerstoffregelung Optional 1 to 21% or 5 to 90%
Relative Luftfeuchtigkeit <93% bei 37 °C
Temperaturbereich (metrisch) Ambient +3° to 55°C
Typ CO2 Incubator
Feuchtigkeitsquelle Abgedecktes integriertes Wasserreservoir
Abmessungen (T x B x H) innen 22,7 x 18,5 x 23,9 in. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Abmessungen (L x B x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 in. (88 x 63,7 x 90 cm)
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V