Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 Dual CO2 Incubator
Artikelnummer. 17194951
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Kammermaterial:
Kupfer
CO2-Sensortechnologie:
TC-Sensor
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17194951
Marke: Thermo Scientific™ 50163011
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel or copper interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
  • Wärmekammer mit Direktbeheizung
  • Elektropolierte 165 l-Edelstahl- oder -Kupferkammer mit kompakter Stellfläche, leicht stapelbar
  • Verstellbare, perforierte Einlegeböden
  • Außentür mit wechselbarem Türanschlag für mehr Flexibilität
  • THRIVE Active Airflow
  • Ein Lüfter verteilt schonend saubere, befeuchtete Luft in der gesamten Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen
  • Schnelle Wiederherstellung aller Parameter in zehn Minuten oder weniger für stabile Kultivierungsbedingungen
  • Auto-Stopp-Funktion deaktiviert den Lüfterbetrieb beim Öffnen der Tür automatisch, um den Luftaustausch möglichst gering zu halten
  • ISO 5 HEPA-Luftfilterung
  • In die Kammer integrierter HEPA-Filter filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das gesamte Luftvolumen in der Kammer
  • Die Reinraumqualität der Luft gemäß ISO 5 wird in der Kulturkammer innerhalb von 5 Minuten erzielt
  • Kontinuierlicher Schutz gegen Kontaminanten auf Innenoberflächen
  • Geschützter Flüssigkeitsbehälter
  • Direkt beheiztes Wasserreservoir bietet stabil hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur.
  • Kondensationsfreie Innenkammer verhindert Bildung eines Nährbodens für Verunreinigungen
  • 5x schnellere Wiederherstellung der Luftfeuchtigkeit als bei herkömmlichen Wasserschalendesigns
  • In-situ-Sensoren und -Sonden
  • Doppeltemperaturfühler mit Übertemperaturschutz verhindern eine Überhitzung bei der Temperaturerholung
  • Wahlweise Wärmeleitfähigkeits (TC)-Sensor mit Kompensation der relativen Luftfeuchtigkeit oder Einzelstrahl-Infrarot (IR)-CO2 Sensor mit zwei Wellenlängen
  • O2-Regelbereiche von 1 bis 21 % (hypoxisch) und 5 bis 90 % (hyperoxisch)
  • Steri-Run, Sterilisationszyklus mit hohen Temperaturen
  • Über Nacht stattfindender Zyklus erleichtert die Reinigung und macht ein separates Autoklavieren von Teilen überflüssig
  • 180 °C-Zyklus gewährleistet eine gleichmäßige Sterilisation aller Kammeroberflächen (Keimreduktion von 6 log-Stufen).
  • Intuitive, interaktive iCAN™-Touchscreen-Steuerung
  • Helles, an der Tür angebrachtes Display für einfachen Zugang und gute Sichtbarkeit
  • Sprachauswahl erleichtert die Bedienung: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 5,8 cu. ft.
Datenausgabe USB und optional 4 bis 20 mA
Beschreibung Zweifach gestapelte 165 l-Inkubatoren mit Stapeladapter und Rollenbasis
Kapazität (metrisch) 165 l/Kammer
Kammermaterial Kupfer
CO2-Konzentrationsbereich 1 bis 20%
CO2-Sensortechnologie TC-Sensor
Beleuchtung LED
Material Edelstahl (18/8)
Sauerstoffregelung Keine
Relative Luftfeuchtigkeit <93% bei 37 °C
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C
Typ CO2 Inkubator
Feuchtigkeitsquelle Abgedecktes integriertes Wasserreservoir
Abmessungen (L x B x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 in. (88 x 63,7 x 90 cm)
Abmessungen (L x B x H) innen 22,7 x 18,5 x 23,9 in. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz