Learn More
Formaldehyd 1000 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328218
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328218 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30328218 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13909000WA1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Formaldehyde
CAS 50-00-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Formaldehyde
Versandbedingung -18 °C
Summenformel C H2 O
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform
InChI-Formel InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
SMILES C=O
IUPAC-Name Formaldehyd
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
Menge 1 mL
Formelmasse 30,0106 g/mol