Learn More
Formaldehyd 2,4-Dinitrophenylhydrazon, TRC
Artikelnummer. 30012179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012179 1 g 1 Gramm
30011411 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012179 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6914001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1081-15-8
Summenformel C7 H6 N4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 210.15
Synonym Formaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Methanal 2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 404128, NSC 48464
IUPAC-Name N-(Methylideneamino)-2,4-Dinitroanilin
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(NN=C)c(c1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2
Formelmasse 210.0389
Reinheit (%) >95%