Learn More
Formaldehyd (37 % W/W Temperatur, stabilisiert 7–8 % Methanol), TRC
Artikelnummer. 30007838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007838 1 L 1 Liter
30004982 250 mL 250 Milliliter
30004825 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30007838 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6913501L
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-00-0
Summenformel C H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
Synonym Formaldehyde, Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formaldehyde
Menge 1 L
InChI-Formel InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
Formelmasse 30.0106
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Formaldehyde 37%