Learn More
Formaldehyd, extra rein, Lösung 37-41%, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10231622 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10231622 1 L Plastikflasche aus HDPE 1 Liter
10630813 500 ml Plastikflasche aus HDPE 500 Milliliter
10160052 2.5 L Plastikflasche aus HDPE 2.50 Liter
10170052 25 L Kunststoffbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10231622 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F/1501/PB15
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CH2O, CAS-Nummer 50-00-0, 2,5 l, 97 °C, CHEBI:16842, farblos, 30,02 g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, Formaldehyd, -15 °C, 3274, 30,026, HDPE-Kunststoffflasche, 3 bis 4,2, flüssig, 712, CO > 1,0, 2 mbar bei 20 °C | CAS: 50-00-0 | CH₂O | 30,03 g/mol
CH2O, CAS-Nummer 50-00-0, 2,5 l, 97 °C, CHEBI:16842, farblos, 30,02 g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, Formaldehyd, -15 °C, 3274, 30,026, HDPE-Kunststoffflasche, 3 bis 4,2, flüssig, 712, CO > 1,0, 2 mbar bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-00-0
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
MDL-Nummer MFCD00003274
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 2 mbar bei 20 °C.
Dampfdichte > 1.0
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
pH 3 bis 4.2
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 97 °C
Menge 1 L
Formelmasse 30,02 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde Solution 37%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.