Learn More
Formaldehyd-Natriumbisulfit-Additionsverbindung 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193050 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10193050 5 g Glasflasche 5 Gramm
10397460 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15159193 5 kg Kunststoff-Fass 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10193050 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150690050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 870-72-4 | CH3NaO4S | 134.081 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870-72-4
Summenformel CH3NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 134.081
MDL-Nummer MFCD00044664
InChI-Schlüssel UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfonate, formaldehyde sodium bisulfite, formbis, sodium formaldehyde bisulfite, sodium hydroxymethanesulphonate, methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, sodium hydroxymethane sulfonate, sodium formaldehydebisulfite, unii-i566kha05f, methylolsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2723822
IUPAC-Name Natrium;hydroxymethansulfonat
SMILES C(O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formaldehyde sodium bisulfite addition compound
Namenshinweis 95%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2SO3Na
Menge 5 g
Formelmasse 134.08
Reinheit (%) ≥94%
Physikalische Form Pulver