Learn More
Formaldehyd Natriumbisulfit, TRC
Artikelnummer. 30011266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011266 10 g 10 Gramm
30008101 100 g 100 Gramm
30005115 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011266 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF69146010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870-72-4
Summenformel CH3NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 134.09
Synonym 1-Hydroxymethanesulfonic Acid Sodium Salt (1:1), Hydroxymethanesulfonic Acid Monosodium Salt, Hydroxymethanesulfonic Acid Sodium Salt, Formaldehyde Sulfite Sodium Salt, Formaldehyde-sodium Bisulfite Adduct, Formbis, Hydroxymethanesulfonic Acid Sodium Salt, Monosodium Hydroxymethanesulfonate, Sodium Formaldehyde Bisulfite, Sodium Hydroxymethanesulfonate, Sodium Hydroxymethylsulfonate
SMILES [Na+].OCS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formaldehyde Sodium Bisulfite
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/CH4O4S.Na/c2-1-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Formelmasse 133.965
Reinheit (%) >95%