Learn More
Formaldehydlösung (36,5–38 % in Wasser) (stabilisiert mit ca. 10–15 % Methanol), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Formaldehyde |
| CAS | 50-00-0 |
| Summenformel | C H2 O |
| Menge | 50 mL |
| Synonym | Formaldehyde, Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2 |
| SMILES | C=O |
| IUPAC-Name | Formaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 30.03 |
| Formelmasse | 30.0106 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?