Learn More
Formaldehydlösung, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur.BP, 35 Gew. %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
6 x 1 l
1000 kg
Verpackung:
Mehrweg-Verbund-IBC
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1000 Kilogramm
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Formaldehydlösung |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP |
| Schmelzpunkt | < bis 15 °C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.09 g/ml bei 25 °C |
| pH | 3.5 bis 4.5 (bei 20 °C) |
| Siedepunkt | 93 °C bis 96 °C |
| Flammpunkt | 64 °C (147.2 °F) |
| Glührückstand | ≤0.01 % (als SO4) |
| Verpackung | Mehrweg-Verbund-IBC |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Formaldehyde solution
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde, methanol