Learn More
Formaldehydlösung, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur.BP, 35 Gew. %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15651470
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
6 x 1 l
1000 kg
Verpackung:
Mehrweg-Verbund-IBC
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1000 Kilogramm
4 Stück
6 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15651470
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 155134X2.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 35 Gew. %, enthält 10 % Methanol als Stabilisator
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-00-0
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
MDL-Nummer MFCD00003274
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenoxid, Paraformaldehyd, Oxomethan, Formaldehyd, Oxymethylen, Methylaldehyd, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formaldehydlösung
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP
Schmelzpunkt < bis 15 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.09 g/ml bei 25 °C
pH 3.5 bis 4.5 (bei 20 °C)
Siedepunkt 93 °C bis 96 °C
Flammpunkt 64 °C (147.2 °F)
Glührückstand ≤0.01 % (als SO4)
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel HCHO
Menge 4 x 2.5 l
UN-Nummer UN2209
Beilstein 1209228
IUPAC-Name Formaldehyd
Formelmasse 30.03 mol
Reinheit (%) 35 Gew. %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde, methanol