Learn More
Formaldehyd, technisch, Lösung, stabilisiert in Methanol, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10052142 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10052142
Marke: Fisher Chemical F/1451/25
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 50-00-0
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
MDL-Nummer MFCD00003274
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Verpackung Kunststoffbehälter
Dampfdruck 2mbar at 20°C
Dampfdichte > 1.0
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
pH 3 to 4.2
Schmelzpunkt -15°C
Siedepunkt 97°C
Menge 25 L
Formelmasse 30.02g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde solution, 37%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde, Methylalcohol