Learn More
Formamid, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10165120 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10216600 1 L Glasflasche 1 Liter
10686432 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10618704 10 L Kunststoff-Fass 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10165120 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205821000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.55 €
    23.50 € / 100 Milliliter
    Sparen 2.05 €
    8% Rabatt
Visualizza tutte le promozioni
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-12-7
Summenformel CH3NO
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
MDL-Nummer MFCD00007941
InChI-Schlüssel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-Name Formamid
SMILES NC=O
Specifica
Chemischer Name oder Material Formamid
Schmelzpunkt 2.0°C to 3.0°C
Dichte 1.1330g/mL
Menge 100 mL
Flammpunkt 175°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4460 to 1.4480
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Relative Dichte 1.133
Strukturformel HCONH2
Viskosität 3.75 mPa.s (20°C)
Wasser 0.05% max. (Coulometric)
Beilstein 02, 26
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Merck Index 15, 4265
Siedepunkt 210.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, acetone, acetic, acid, dioxane, ethylene glycol, u.s.p. glycerol,, phenol, slibhtly soluble in ether and benzene
Formelmasse 45.04
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formamide
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Consigli di prudenza
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.