Learn More
Formamid, ACS, ≥99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
4 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
4 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347088 250 g 250 Gramm
11357088 1 kg 1 Kilogramm
11367088 4 x 1 kg 4 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11347088 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014835.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Formamide is used for cryopreservation of tissues and organs and in hybridization buffers. It acts as an RNA stabilizer in gel electrophoresis by deionizing RNA. It is used as an alternative solvent for the electrostatic self-assembly of polymer nanofilms. It is used in the preparation of brain sections of mice for BrdU immunohistochemistry and fish analysis of HeLa cells. It essentially plays a vital role in crystallization of pharmaceuticals, in soil stabilization, as a solvent in inks, as a component of liquid fertilizers, as a heat-resistant coating and in some personal care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-12-7
Summenformel CH3NO
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
MDL-Nummer MFCD00007941
InChI-Schlüssel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-Name Formamid
SMILES NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamid
Schmelzpunkt 2°C
Namenshinweis For ACS analysis
Farbe Farblos
Dichte 1.134 g/mL
Menge 250 g
Flammpunkt 154°C (310°F)
Geruch Ammonia-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4475
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Strukturformel HCONH2
Beilstein 505995
Merck Index 14,4237
Siedepunkt 210°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 45.04
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide, ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide