Learn More
Formamide-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Formamide-D3 |
| CAS | 43380-64-9 |
| Summenformel | C D3 N O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Formamide-d3 (6 CI, 7 CI, 9 CI), Formamide-D3, [2H3]Formamide, Carbamaldehyde-d3, Formimidic acid-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D/hD2 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])C(=O)[2 H] |
| IUPAC-Name | N,N,1-trideuterioformamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 48.0591 |
| Formelmasse | 48.0403 g/mol |
| Mehr anzeigen |