Learn More
Formamid, TRC
Artikelnummer. 30136568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136568 250 mL 250 Milliliter
18062140 50 mL 50 Milliliter
18081640 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30136568 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF691480250ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-12-7
Summenformel C H3 N O
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
Synonym Formamide, Carbamaldehyde, Formimidic acid, Methanamide, NSC 748
IUPAC-Name Formamid
SMILES NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamide
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 250 mL
InChI-Formel InChI=1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Formelmasse 45.0215
Reinheit (%) >95%