Learn More
Formamid, ultrarein, 99.5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438679
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15438679 250 mL 250 Milliliter
15428679 100 mL 100 Milliliter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15438679
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67206.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Formamide is used in the synthesis of medicine, animal glue and other organic compound. It is also used as a solvent which ionizes water-insoluble compounds. It is used as a softening agent for paper and fiber. It is widely used in the fields of the spice, dye, plastic as well as textile industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Formamid wird in der medizinischen Synthese, in tierischem Leim und anderen organischen Verbindungen verwendet. Dient auch als Lösungsmittel, das wasserunlösliche Verbindungen ionisiert. Kommt als Weichmacher für Papier und Gewebe zum Einsatz. Wird in den Bereichen Gewürz, Farbstoff, Kunststoff sowie Textilindustrie weit verbreitet eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (20 mg/ml), Methanol, Ethanol und Aceton. Schwer löslich in Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern. Von Wasser oder Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-12-7
Summenformel CH3NO
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
MDL-Nummer MFCD00007941
InChI-Schlüssel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-Name Formamid
SMILES NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamid
Schmelzpunkt 2°C
Namenshinweis Ultra Pure
Farbe Farblos
Dichte 1.134 g/mL
Siedepunkt 210°C
Menge 250 mL
Flammpunkt 150°C (302°F)
Geruch Ammonia-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4475
Beilstein 505995
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (20mg/ml ),methanol,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Formelmasse 45.04
Reinheit (%) ≥99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide, Ultra Pure
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formamide