Learn More
Formamid, ultrareines Bioreagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548214 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15548214 100 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15548214 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 402800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.35 €
    102.12 € / 1 Stück
    Sparen 18.23 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für die Denaturierung von Nukleinsäuren vor der Analyse; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemische Identifikatoren
CAS 75-12-7
Summenformel CH3NO
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
MDL-Nummer MFCD00007941
InChI-Schlüssel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methanamid, Carbamaldehyd, Formimidsäure, Ameisensäure, Amid, Methansäure, Amid, Ameisenamid, Hsdb 88, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-Name Formamid
SMILES NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamid
Menge 100 ml
Flammpunkt 154,00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.13 kg
Formelmasse 45.04
Güte Ultrarein
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide