Learn More
Formamidinacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459083 500 g 500 Gramm
11449083 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459083 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11158.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3473-63-0 | C3H8N2O2 | 104.109 g/mol
Formamidine acetate is used as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients. It is also used as a condensing agent for the preparation of pyrimidine and imidazole heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Formamidinacetat wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen eingesetzt. Es wird auch als Kondensationsmittel für die Herstellung von Pyrimidin- und Imidazolheterocyclen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und heißem Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3473-63-0
Summenformel C3H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.109
MDL-Nummer MFCD00012866
InChI-Schlüssel XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym formamidine acetate, methanimidamide, monoacetate, formamidinium acetate, acetic acid; methanimidamide, formamidine acetate salt, formamidine, monoacetate, formimidamide acetate, imidoformamide acetate, acetic acid; formamidine, methanimidamide monoacetate
PubChem CID 160693
IUPAC-Name Essigsäure;methanimidamid
SMILES CC(=O)O.C(=N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamidine acetate
Schmelzpunkt ∼158°C (decomposition)
Dichte 1.124
pH 8
Menge 500 g
Beilstein 3563488
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and hot alcohol.
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 99%