Learn More
Formamidinacetat, TRC
Artikelnummer. 30395807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395807 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395807 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6915001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamidine Acetate
CAS 3473-63-0
Summenformel CH4N2•C2H4O2
Menge 1 g
Synonym Formamidine Acetate Salt, Formamidine Monoacetate, Methanimidamide Monoacetate, Formamidinium Acetate, Formimidamide Acetate, Methanimidamide Acetate, NSC 96608
InChI-Formel InChI=1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)
SMILES CC(=O)O.C(=N)N
Molekulargewicht (g/mol) 44.066005
Formelmasse 104.0586