Learn More
Formamidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15467448 5 g 5 Gramm
15477448 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60947.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6313-33-3 | CH4ClN2 | 79.51 g/mol
5-Methyl-4,6-dihydroxypyrimidine was synthesized from formamidine hydrochloride. N-Formimino-n-glutamate was synthesized from formamidine hydrochloride. Formamidine hydrochloride was used in the synthesis of imidazoleglycerol phosphate (IGP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methyl-4,6-dihydroxypyrimidin wurde aus Formidinhydrochlorid synthetisiert. N-formimino-n-Glutamat wurde aus Formidinhydrochlorid synthetisiert. Formamidinhydrochlorid wurde bei der Synthese von Imidazoleglycerolphosphat (IGP) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit und Wasser fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6313-33-3
Summenformel CH4ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 79.51
MDL-Nummer MFCD00012865
InChI-Schlüssel OEJWQRAWUVWBIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym formamidine hydrochloride, formimidamide hydrochloride, formamidinium chloride, methanimidamide, monohydrochloride, formamidine hcl, formimidamide hcl, formamidine hcl salt, imidoformamide hydrochloride, methanimidamide hydrochloride
PubChem CID 10313058
IUPAC-Name methanimidamide hydrochloridyl
SMILES [Cl].NC=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamidine hydrochloride
Schmelzpunkt 84°C to 87°C
Strukturformel HN=CHNH2·HCl
Menge 5 g
Beilstein 3906935
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in Ethanol.
Formelmasse 80.52
Reinheit (%) 98%