Learn More
Formamidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041015
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15467448 5 g 5 Gramm
15477448 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15467448
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60947.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6313-33-3 | CH4ClN2 | 79.51 g/mol
5-Methyl-4,6-dihydroxypyrimidine was synthesized from formamidine hydrochloride. N-Formimino-n-glutamate was synthesized from formamidine hydrochloride. Formamidine hydrochloride was used in the synthesis of imidazoleglycerol phosphate (IGP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methyl-4,6-dihydroxypyrimidin wurde aus Formidinhydrochlorid synthetisiert. N-formimino-n-Glutamat wurde aus Formidinhydrochlorid synthetisiert. Formamidinhydrochlorid wurde bei der Synthese von Imidazoleglycerolphosphat (IGP) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit und Wasser fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6313-33-3
Summenformel CH4ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 79.51
MDL-Nummer MFCD00012865
InChI-Schlüssel OEJWQRAWUVWBIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym formamidine hydrochloride, formimidamide hydrochloride, formamidinium chloride, methanimidamide, monohydrochloride, formamidine hcl, formimidamide hcl, formamidine hcl salt, imidoformamide hydrochloride, methanimidamide hydrochloride
PubChem CID 10313058
IUPAC-Name methanimidamide hydrochloridyl
SMILES [Cl].NC=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamidine hydrochloride
Schmelzpunkt 84°C to 87°C
Strukturformel HN=CHNH2·HCl
Menge 5 g
Beilstein 3906935
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in Ethanol.
Formelmasse 80.52
Reinheit (%) 98%