Learn More
Formamidinsulfinsäure, TRC
Artikelnummer. 30394432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394432 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394432 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6921501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamidine Sulfuric Acid
CAS 1758-73-2
Summenformel C H4 N2 O2 S
Menge 1 g
Synonym Aminoiminomethanesulfinic Acid, Degussa F
InChI-Formel InChI=1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
SMILES NC(=N)S(=O)O
IUPAC-Name Amino(imino)methansulfinsäure
Molekulargewicht (g/mol) 108.12
Formelmasse 107.9993