Learn More
Ameisensäure-13C, TRC
Artikelnummer. 30395245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395245 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395245 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF692902500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formic Acid-13C
CAS 1633-56-3
Summenformel 13C H2 O2
Menge 500 mg
Synonym Formic-13C acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Formic-C13 acid (6CI), Formic acid-13C
InChI-Formel InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1+1
SMILES O[13CH]=O
IUPAC-Name Hydroxyformaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 47.02
Formelmasse 47.0088