Learn More
Formic Acid (+97%), TRC
Artikelnummer. 30395301
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30395301 500 g 500 Gramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30395301
Marke: Toronto Research Chemicals TRCF692895500G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formic acid
CAS 64-18-6
Summenformel C H2 O2
Menge 500 g
Synonym Formic acid, Add-F, Add-F (silage additive), Amasil, Amasil 85, Ameisensaure, Aminic acid, Bilorin, Collo-Bueglatt, Collo-Didax, Ensilox, Formira, Formisoton, Formylic acid, Hydrogen carboxylic acid, Methanoic acid, Methanoic acid monomer, Myrmicyl, Sybest, Wonderbond Hardener M 600L
InChI-Formel InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
SMILES OC=O
IUPAC-Name formic acid
Molekulargewicht (g/mol) 46.03
Formelmasse 46.0055