Learn More
Ameisensäure, 98-100 %, zertifiziert AR zur Analyse Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10785711 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10785711 1 l Kunststoffbeschichtete Glasflasche 1 Liter
10559570 500 ml Kunststoffbeschichtete Glasflasche 500 Milliliter
10141570 2.5 l Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
10792354 Gehäuse 25L Kunststoffbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10785711 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F/1900/PB15
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CH₂O₂, CAS-Nr. 64-18-6, Formylsäure, Myrmicyl, Acide Formique, Methanic Acid, Hydrogen Carbon Acid, Aminic Acid, Formira, Bilorin, Collo-Bueglatt, Formisoton, 2,5 l, 101 °C, CHEBI:30751, Farblos, 46,02 g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, Ameisensäure, 8 °C, 3297, 46,025 | CAS: 64-18-6 | CH₂O₂ | 46,025 g/mol
CH2O2, CAS-Nummer-64-18-6, Ameisensäure, Myrmicyl, acide formique, Methansäure, Wasserstoffcarbonsäure, Aminsäure, Formira, Bilorin, Collo-bueglatt, Formisoton, 2,5 l, 101 °C, CHEBI:30751, farblos, 46,02 g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, Ameisensäure, 8 °C, 3297, 46,025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
MDL-Nummer 3297
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methansäure, Ameisensäure, Aminosäure, Hydrogen-Carboxylsäure, COLLO Büglatt, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES C(=O)O
Spezifikation
pH 2.1
Schmelzpunkt 8 °C
Siedepunkt 101 °C
Farbe Farblos
Menge 1 l
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 44 mbar bei 20 °C
Formelmasse 46,02 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid