Specifications
| CAS | 64-18-6 |
| Farbe | Max. 15 (APHA) |
| Prozentgehaltsbereich | min. 98% |
| Summenformel | CH2O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00003297 |
| Synonym | Methanoic acid 100% |
| InChI-Schlüssel | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC=O |
| IUPAC-Name | Ameisensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 46.03 |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.