Learn More
Ameisensäure ≥99 %, BAKER ANALYZED™ LC-MS-Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508664 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15508664 2 mL 2 Milliliter
10103742 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15508664 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 9820.0002AM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.38 €
    60.09 € / 2 Milliliter
    Sparen 9.29 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Getestet auf UHPLC-MS
  • LC-Gradient mit Diodenarray-Detektion (AU), 0,1 % (v/v) wässrige Lösung:
    • bei 220 nm max. 0,002
    • bei 254 nm max. 0,002
  • LC-MS Gradienteneignungstest (TIC, 100 bis 2000 m/z), 0,1 % (v/v) wässrige Lösung:
    • Positive ESI-MS-empfindliche Verunreinigungen (als Reserpin) max. 50 ppb
  • Ultraviolette Absorption, 0,1 % (v/v) wässrige Lösung (1,00-Pfad vs. Wasser):
    • bei 240 nm max. 0,1
    • bei 260 nm max. 0,01
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.03
MDL-Nummer MFCD00003297
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methanoic acid 100%
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES OC=O
Spezifikation
Menge 2 mL
Flammpunkt 69 °C
Rückstand nach Verdampfung Max. 20 ppm
Prozentgehaltsbereich mindestens 99 %
UN-Nummer 1779