Learn More
Ameisensäure in Acetonitril, 0,1 %, BAKER ANALYZED LC/MS, J.T. Baker™
249.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glas
Beschreibung
Hochreine Lösungsmittel/Reagenzien bieten ein optimales Leistungsverhalten bei minimalem Kontaminationsrisiko, das die Genauigkeit und Produktivität einschränken kann, und maximieren die Empfindlichkeit und Detektionsleistung der Instrumente.
- Anwendungsoptimiert und auf Funktion getestet, um Trennleistung und Reproduzierbarkeit zu verbessern
- Für den Einsatz in routinemäßigen LC/MS-Anwendungen
- Geprüft auf ESI+, UV-VIS-Absorption, Spurenmetalle, Rückstände nach Verdampfung, Assay- und allgemeine LC/MS-Eignung
Spezifikation
Extinktion | max. 0.1 bei 240 nm, max. 0.01 bei 260 nm |
Chemischer Name oder Material | Ameisensäure |
Schmelzpunkt | 0 °C |
Siedepunkt | 81 °C |
CAS | 75-05-8, 64-18-6 |
Prozentgehaltsbereich | 0.095 - 0.105 % |
Hinweise zum Prozentgehalt | V/ V |
Summenformel | CH2O2 |
Strukturformel | HCOOH |
Synonym | Methansäure, Kohlensäurehaltige Säure, Oxomethanol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.