Learn More
Ameisensäure (Aldehyd-/Sequencing), Fisher BioReagents™
Catalog Number 10736834
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Ameisensäure wird bei Maxam-Gilbert-DNA-Sequenzierungsreaktionen und anderen biologischen Anwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Formic Acid
Namenshinweis Aldehyde-free
pH 2.1
CAS 64-18-6, 7732-18-5
Schmelzpunkt 8°C
Siedepunkt 101°C
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich ≥88.0 %
Summenformel CH2O2
Strukturformel HCOOH
UN-Nummer 1779
Merck Index 15, 4269
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)O
IUPAC-Name Ameisensäure
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Formelmasse 46.02
Reinheit (%) ≥88.0%
Güte Sequenzierung
Dichte 1.220g/cm³
Menge 500 mL
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Dampfdruck 44mbar at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid (> 85%)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formic acid