Learn More
Formic Acid-d2 (95% w/w in D2O), TRC
Artikelnummer. 30402989
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402989 10 g
30392739 1 g
30404885 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30402989 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF69290310G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 920-42-3
Summenformel CD2O2
Molekulargewicht (g/mol) 48.04
Synonym Formic Acid-d2, Perdeuterioformic Acid-d2
SMILES [2H]OC(=O)[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formic Acid-d2
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95