Learn More
Formic Acid-d2 (95% w/w in D2O), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Formic Acid-d2 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.95 |