Learn More
Ameisensäure, LC/MS-Qualität, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280955 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
2 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30280955 5 mL 5 Milliliter
30280953 1 mL 1 Milliliter
30280969 2 mL 2 Milliliter
30280925 50 mL 50 Milliliter
30280965 10 x 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30280955 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. T001170005
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Menütext Ameisensäure
Form Flüssig
Reagenztyp Ionenkopplungsreagenz
Menge 5 mL
Zusammensetzung 99% Ameisensäure
Zur Verwendung mit LC/MS