Learn More
Ameisensäure, LC/MS-Qualität, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280965 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
2 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30280965 10 x 1 mL 1 Milliliter
30280953 1 mL 1 Milliliter
30280969 2 mL 2 Milliliter
30280955 5 mL 5 Milliliter
30280925 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30280965 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. T0011710X1
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Menütext Ameisensäure
Form Flüssig
Reagenztyp Ionenkopplungsreagenz
Menge 10 x 1 mL
Zusammensetzung 99% Ameisensäure
Zur Verwendung mit LC/MS