Learn More
Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Artikelnummer. 30280953 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
2 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30280953 1 mL 1 Milliliter
30280969 2 mL 2 Milliliter
30280955 5 mL 5 Milliliter
30280925 50 mL 50 Milliliter
30280965 10 x 1 mL 1 Milliliter
5 options
Artikelnummer. 30280953
Marke: Thermo Scientific T001170001
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Menütext Formic Acid
Form Liquid
Reagenztyp Ion Pairing Reagent
Menge 1 mL
Zusammensetzung 99% Formic Acid
Zur Verwendung mit LC/MS